missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Plasmid DNA isolation solution III, Thermo Scientific™

Produktkod. 15423009
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15423009

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60196.AK

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

This solution returns the pH to neutral after lysis with SDS and NaOH and allows DNA strands to renature and partially rehybridize. At the same time, the potassium acetate precipitates the detergent from the cell suspension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Plasmid DNA isolation solution III
Kvantitet 250 ml
Fysisk form Liquid
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.