Beskrivning
- PlasmidSelect Xtra möjliggör generisk rening av supercoiled plasmid-DNA
- Möjliggör konsekventa reningsresultat vid uppskalning från forskningsskala till cGMP-produktion
- Behändiga format för forskning, processutveckling och kvantitativ och kvalitativ analys
- Den hydrofila naturen hos basmatrisen säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning
- Detta harts är en BioProcess medium som stöds för industriella tillämpningar
- Består av 6% starkt tvärbunden agaros
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 200 ml |
| Stabilitet | Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar |
| För användning med (applikation) | Generisk rening av Supercoiled Plasmid DNA |
| Förvaringskrav | 4 till 30 grader C, 20 % etanol |
| Produkttyp | PlasmidSelect Xtra Media |
| Partikelstorlek | 24 till 44μ m |
| Kvalitet | BioProcess harts |
| Max. Tryck | <120 cm/h |
| Matris | Tvärbunden agaros |
| pH-intervall | 3 till 11 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- PlasmidSelect Xtra, 200 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol