Beskrivning
Mät plasminogenaktivitet på 1 timme i biofluider med Plasmin Activity Assay Kit AB324630. Känslighet = 8,66 μU. Användning med mikroplåt (12 x 8 brunnsremsor).
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 x 96 Tester |
| Regulatorisk status | RUO |