Läs mer
Abcam Plasminogenaktiveringshämmare 1 Human Chromogenic Assay Kit, 100 tester
Produktkod. 32119653 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
32119653 100 tester
1 options
Produktkod. 32119653 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab108894100Test
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Kvantitativ kolorimetrisk analys för mätning av PAI1-hämmare i cellkulturmedia, serum och plasma.
  • Tillämpningar: Enzymaktivitetsanalys
  • Detektionsmetod: Kolorimetrisk
  • Intervall: 0,625 till 20 IU/ml
  • Provtyper: Cellkulturöverskott, plasma, serum
  • Känslighet: 0,56 AU/ml
  • Resultattyp: Kvantitativ
  • Instrumentkompatibilitet: Mikroplattläsare
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Detekteringsplats Detektion i lösningen
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Formatera Sats
Antal reaktioner 100 tester
Reaktivitet Människa
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målmolekyl Plasminogenaktiveringshämmare typ 1 (mänsklig)
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Korsreaktivitet Människa
Provtyp Cellkulturöverskott, plasma, serum
Kvantitet 100 tester
För användning med (applikation) Enzymaktivitetsanalys