missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Plasminogen, MP Biomedicals™

Produktkod. 11400402 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 U
250 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
250 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400402 100 U 100 enheter
11410402 250 U 250 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11400402 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219134280

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Finns i human plasma (∼ 150 mg/ml) och extracellulär vätska. Plasminogen, MP Biomedicals är ett enkelkedjigt plasmaglykoprotein. Vissa aktivatorer (t.ex. vävnadsplasminogenaktivator) omvandlar plasminogen till dess aktiva form, plasmin. Plasminogen har använts

Det finns två former av plasminogen, nämligen den ursprungliga formen Glu-Plg och Lys-Plg. Aktivatorer såsom tPA och scuPA kan omvandla plasminogen till det tvåkedjiga plasminet, vilket uttrycker dess enzymatiska aktivitet. Fritt plasmin i plasma kommer att inaktiveras omedelbart av dess specifika inhibitor, alfa-2-antiplasmin. Normalt verkar plasmin bara i fibrinklumpen för att bryta ner den.

Plasminogen är den inaktiva prekursorn till proteasplasminet. Det aktiveras genom verkan av antingen vävnadsplasminogenaktivator (tPA), som primärt aktiverar den fibrinolytiska (trombolytiska) aktiviteten av plasmin, eller urokinasplasminogenaktivator (uPA), som är associerad med extracellulär matrixombyggnad och cellmigrering.

Plasmin klyver fibrin/fibrinogen och blodkoagulationsfaktorerna V/Va och VIII/VIIIa. Det aktiverar matrismetalloproteinaser genom att klyva de inaktiva proenzymer. Det är också involverat i aktiveringen av vissa tillväxtfaktorer, såsom vaskulär endoteltillväxtfaktor (VEGF) och transformerande tillväxtfaktorβ (TGF-β ).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 9001-91-6
Synonym Profibrinolysin

Specifikationer

Kvantitet 100 U
Formel vikt 90,000-94,000
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Fast
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.