Läs mer
3M™ Gipsrulle
Produktkod. 12133801 Handla allt 3M Produkter
Change view
Längd: 9 m
Produktkod.
12133801 Längd: 9 m
1 options
Produktkod. 12133801 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000032744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.41 SEK
    801.14 SEK / Paket med 12
    Save 194.27 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026