Läs mer
Brand™ Klass B polypropen högformiga mätcylindrar
Produktkod. 10757421 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10757421 10 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 10757421 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 34808
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högklar polypropen. Klass B polypropen högformsmätcylindrar med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning. Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Tillverkad av högklar polypropen.
  • Hög form med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning.
  • Klass B.
  • Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polypropen
Tolerans ±0,2 ml
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Antal per förpackning 10 förpackning
Klass B
Kalibrering Att innehålla
skala Blå examen
Kvantitet 10 förpackning
Examen 0.2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,20 ml
Max. Temperatur 80 °C
Indelning 0.2mL
Form Rund
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 145 mm
Typ Graderad mätcylinder