Läs mer
BRAND™ Plastibrand™ PMP Kolvar med polypropenpropp
Produktkod. 10199092 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10199092
Brand: BRAND™ 36108
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Toleranser enligt klass A/B, DIN EN ISO 1042.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
  • Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 90 mm
Gräns för fel ±0,08 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Icke-steril
Klass B
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek 10/19