Läs mer
BRAND™ Plastibrand™ PMP Kolvar med polypropenpropp
Produktkod. 17480134 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17480134
Brand: BRAND™ 36108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Toleranser enligt klass A/B, DIN EN ISO 1042.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
  • Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 90 mm
Gräns för fel ±0,08 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Icke-steril
Klass B
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek 10/19