Description
- Toleranser enligt klass A/B, DIN EN ISO 1042.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
- Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
- Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
Specifications
Specifications
| Färg | Genomskinlig |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (metrisk) | 108 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Klass | B |
| Förslutningstyp | Propp |
| Stängningsstorlek | 10/19 |