Läs mer
Cole-Parmer™ Plast Analog/Dial Bromsok
Produktkod. 11759539 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Räckvidd:
0 till 150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
11759539 0 till 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 11759539 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 SEK
    697.89 SEK / Paket med 1
    Save 184.11 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Dessa lättlästa mätok erbjuder exakta mått till ett ekonomiskt pris.
  • Tillverkad av glasfiberarmerad plast med fasade käftar.
  • Invändigt, utvändigt, djup och stegmått
  • Baren har tum- och mm-gradering på framsidan och en bråkdelsomvandlingstabell på baksidan
  • Bländfri lins för enkel läsning.
Specifikationer
Beskrivning Analog/rattsok, plast; 0 till 150 mm
Räckvidd 0 till 150 mm