Läs mer
Buerkle™ PP/PE Plast fattrattar
Produktkod. 11951491 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11951491
Brand: Buerkle™ 96020350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allfunktionstrattar med upphängningsögla för säker fyllning av behållare.
  • Tillverkad av antingen polypropen eller polyeten
  • Finns i en rad olika diametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 350 mm
Diameter (metrisk) skaft 35 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) För livsmedel
Inkluderar Upphängningsögla
Produkttyp Tunntratt