Läs mer
Buerkle™ PP/PE Plast fattrattar
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av antingen polypropen eller polyeten
- Finns i en rad olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 400 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 42 mm |
| Material | Polyeten |
| För användning med (applikation) | För livsmedel |
| Inkluderar | Upphängningsögla |
| Produkttyp | Tunntratt |