Läs mer
Hirschmann™ Plastbas och säkerhetsring
För användning med (utrustning):
Mätcylinder
Mätcylindrar utan bas (1000 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För mätning av cylindrar
- Utan bas
- Finns för att passa en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (utrustning) | Mätcylindrar utan bas (1000 ml) |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Inkluderar | Skyddsring |
| Typ | Bas |