Läs mer
Manutan Plastic box EU base 128 l gray 800 x 600 mm
Brand:  Manutan 1058M93
Encompass_Preferred
Plastic box EU base 128 l gray 800 x 600 mm
Produktkod. 16328578
  • 1011.15 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 16-01-2026
Lägg i varukorgen
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.