Läs mer
Hecht Karl™ Päronformade centrifugrör ASTM
Beskrivning
- Borosilikatglas 3.3
- DIN 51793
- Sammansmälta blå graderingsmärken
- ASTM D 96
- Cylindrisk botten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 96, DIN 51793 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med | Centrifugering |
| Form | Päronformad |
| Bottenform | Rund |
| Examen | 0,1 mL (0 till 1,5 mL), 0,5 mL (1,5 till 5 mL), 1 mL (5 till 10 mL), 5 mL (10 till 25 mL), 25 mL (25 till 100 mL) |