Läs mer
Eppendorf™ Plastic-Coated Cardboard Freezer Boxes
Produktkod. 13148333
Höjd (metrisk):
53 mm
76 mm
102 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13148333
Brand: Eppendorf™ B50SQ
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Water-resistant cardboard boxes designed to withstand ultra-low temperatures. Eppendorf™ Plastic-Coated Cardboard Freezer Boxes are compatible with box dividers (sold separately).
  • White cardboard
  • Water-resistant coating
  • Compatible with box dividers (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
Material Cardboard, Plastic
Typ Freezer Box
För användning med (applikation) Ultra-Low Temperature Freezer
För användning med (utrustning) Ultra-Low Temperature Freezer
Kvantitet 1 Each
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 53 mm