Läs mer
Eppendorf™ Plastic-Coated Cardboard Freezer Boxes
Höjd (metrisk):
53 mm
76 mm
102 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- White cardboard
- Water-resistant coating
- Compatible with box dividers (sold separately)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Typ | Freezer Box |
| För användning med (applikation) | Ultra-Low Temperature Freezer |
| För användning med (utrustning) | Ultra-Low Temperature Freezer |
| Kvantitet | 1 Each |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 102 mm |