Läs mer
Heidolph™ Plastbelagda mottagningsflaskor
Produktkod. 10667812 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10667812 2000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10667812 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5148500002
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
2000 ml plastbelagd mottagningskolv som är idealisk i vetenskapliga laboratorier och forskningslaboratorier.
  • Fartyg Heidolph mottagande kolv 2000ml plastbelagd
  • Mottagande kolv - S 35/20 2000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2000 ml
Spänning 115/230 VAC