Läs mer
Witeg™ Plastic-Coated Round Bottom Flasks
Kapacitet (metrisk):
1 mL
250 mL
500 mL
Beskrivning
- With spherical ball joint
- Plastic-coated
- Center necks
- Provided in packs of 10
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Material | Glass |
| För användning med (applikation) | Boiling |
| Hals stil | Center |
| Hylsled | S 35/20 |
| Bottenform | Round |