Läs mer
Brady™ Plastbelagd stålkabel
Produktkod. p-8004441
Längd (metrisk):
1,83 m
3,05 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11786685
Brand: Brady™ 800115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ytterligare plastbelagd stålkabel för kabellåsningsanordning.
  • Extra kabel för kabellåsningsenhet.
Specifikationer
Produkttyp Kabel
Alternativt artikelnummer CABLE-3 M
Färg Rött
Beskrivning Extra kabel 3 m
Diameter (engelska) 0,19 tum
Diameter (metrisk) 4.76 mm
Längd (engelska) 10.01 ft.
Längd (metrisk) 3,05 m
Kvantitet 1 st