Beskrivning
- Ge extra information genom att kombinera enheten med en tagg (ingår ej).
- Mått: 16,6 x 148,5 x 50,2 mm (D x B x H)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lockout-kabel |
| Alternativt artikelnummer | CABLO-10 |
| Färg | Rött |
| Beskrivning | Kabellåsningsenhet och 3 m kabel |
| Kvantitet | 1 st |