Beskrivning
- Crystal-clear, they afford full visibility of contents
- Tight-fitting, hinged lid keeps objects contained
- Not recommended below 0°C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Plastic Compartment Box |
| Förslutningstyp | Hinged Lid |
| Färg | Clear |
| Material | Plastic |
| Form | Rectangular |
| För användning med (applikation) | Organize and Store 35 mm Slides |
| För användning med (utrustning) | 35mm slides, hardware, corks, stoppers and other lab items |
| Håller | 35 mm Slides |
| Antal fack | 1 |
| Produkttyp | Slide Storage Box |
| Visa mer |