Läs mer
Cytiva Plastkontakt
Produktkod. 16467645 Handla allt Cytiva Produkter
Anslutningar:
25 mm TC i.d. 6 mm till 6 mm (1/4 tum) Gängad
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 16467645
Brand: Cytiva 18116922
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastkopplingar 25 mm TC - Gängade
  • Polypropen
  • Anslutningar: 25 mm TC i.d. 6 mm till 6 mm (1/4 tum) Gängad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anslutning
Anslutningar 25 mm TC i.d. 6 mm till 6 mm (1/4 tum) Gängad
Material Polypropen
Färg Svart