Läs mer
Kappes Systeme™ Plastic Cross Divider
Produktkod. 10562553
Encompass_Preferred
Change view
Höjd (metrisk):
85 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) unitSize
10562553 85 mm Varje
10644303 105 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10562553 Leverantör Kappes Systeme™ Leverantörsnummer 6640.00.3357
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Produkttyp Cross Divider
Färg Transparent
Material Plastic
För användning med (utrustning) Precision storage grance
Kvantitet 1/Pk.
Mått (L x B) 113 x 85 mm (WxH)
Höjd (metrisk) 85 mm
Bredd (metrisk) 113 mm