Läs mer
Microspec™ Plast kulturnålar
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Kvantitet:
1000
16000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Beskrivning
- Skarp ände för att underlätta inokulering av stick
- Plockar upp små kolonier
- Full längd för att undvika kontaminering
- Disponibel
- Steril, aseptiskt tillverkad
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Längd (engelska) | 7,9 tum |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Högpåverkande polystyren |
| Sterilitet | Aseptiskt tillverkad |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Inokuleringsnål |
| Kvantitet | 16000 |
| Förpackningstyp | Förpackad i Microseal kuvert om 20 st |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |