Läs mer
Microspec™ Plast kulturnålar
Produktkod. 15792125
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Kvantitet:
1000
16000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Produktkod. 15792125
Brand: Microspec™ F4G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför och inokulera levande mikroorganismer
  • Skarp ände för att underlätta inokulering av stick
  • Plockar upp små kolonier
  • Full längd för att undvika kontaminering
  • Disponibel
  • Steril, aseptiskt tillverkad
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Längd (engelska) 7,9 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Material Högpåverkande polystyren
Sterilitet Gamma-bestrålad
Färg Blått
Produkttyp Inokuleringsnål
Kvantitet 1000
Förpackningstyp Förpackad i Microseal Påsar med 20 st
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras