Beskrivning
- Slanganslutning passar slangar med inre Ø 8,5 mm
- Leverans inkl. O-ring
- Perforerad platta och extra O-ringar finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Produkttyp | Torkskåp |
| Inkluderar | Polykarbonatlock, perforerad polypropenplatta och O-ring |
| Höjd (metrisk) | 230 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 200 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 235 mm |