Läs mer
Beschreibung
- Idealisk för svårbearbetade prover
- Ekonomisk:< 1 % av kostnaden för generatorsonder i rostfritt stål
- Eliminerar korskontaminering
- Idealisk för PCR-, RNA- och DNA-extraktioner
- Underhållsfri
- Bearbetningsintervall: >250μ L - maximal volym kommer att vara applikationsspecifik
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sond |
| Diameter (engelska) Sond | 12 mm |
| Längd (engelska) Sond | 110 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bladmaterial | Polypropen |
| Material | Polykarbonat, Polyeterimid |
| Stängningsfärg | Blått |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand 150 och 850 Homogenizer |
| Förpackningsmängd | 25-pack |