Läs mer
Fisherbrand™ Engångsgeneratorsond i plast
Produktkod. p-200085143 Handla allt Fisherbrand Produkter
Förpackningsmängd:
100-pack
25-pack
50-pack
Produktkod. 30130215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör kompatibel med Fisherbrand 150 och 850 Homogenisatorer. Idealisk för applikationer där korskontaminering är ett problem och för homogenisering där provstorleken eller provets hårdhet kräver att bearbetning med 7 mm engångsgeneratorsonden är oöverkomlig. Adapter krävs för användning.
  • Idealisk för svårbearbetade prover
  • Ekonomisk:< 1 % av kostnaden för generatorsonder i rostfritt stål
  • Eliminerar korskontaminering
  • Idealisk för PCR-, RNA- och DNA-extraktioner
  • Underhållsfri
  • Bearbetningsintervall: >250μ L - maximal volym kommer att vara applikationsspecifik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sond
Diameter (engelska) Sond 12 mm
Längd (engelska) Sond 110 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bladmaterial Polypropen
Material Polykarbonat, Polyeterimid
Stängningsfärg Blått
För användning med (utrustning) Fisherbrand 150 och 850 Homogenizer
Förpackningsmängd 25-pack