Läs mer
Thermo Scientific™ Plasttrumma, 300L, för HyPerforma™ Engångsmixer DS 300
Produktkod. 17978211
Change view
Kvantitet:
300 l
Produktkod. Kvantitet
17978211 300 l
1 options
Produktkod. 17978211 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30959.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
300L plasttrumman med konisk insats ökar hastigheten och bekvämligheten i ditt arbetsflöde. Trumman är designad för användning med Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer (S.U.M.) DS 300 och kan enkelt flyttas till kylrum för förvaring.
300L plasttrumman med konisk insats ökar hastigheten och bekvämligheten i ditt arbetsflöde. Trumman är designad för användning med Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer (S.U.M.) DS 300 och kan enkelt flyttas till kylrum för förvaring.
Nyckelfunktioner:
  • Standardtrummor i plast finns i storlekarna 50, 100, 200 och 300 l
  • Lättvikt för att underlätta rörligheten
  • Tillämpligt för öppen och sluten blandning
  • Ekonomisk
  • Bottendränering för enkel överföring
  • 5:1 avstängningsförhållande i kombination med dockningsstation och en bioprocessbehållare eller liner
Valfritt:
  • Dollys för trummorna finns i två storlekar: en för trummor från 50 till 200 l och en annan till 300 liters trummor. Dessa trummor bör användas med motsvarande valfria trumpositioneringsenhet som finns med dockningsstationen.
Nödvändiga tillbehör:
  • HyPerforma Engångsmixer DS 300 dockningsstation
  • HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 bioprocessbehållare för stängd blandning eller liners för öppen blandning med öppen topp
Rekommenderas för:
  • Pulver-vätska eller vätske-vätske-blandning i engångsanvändning
  • Högkapacitetsblandning och lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) DS 300 engångsmixer
Kapacitet (metrisk) 300 L
Produktlinje HyPerforma
Kvantitet 300 l
Mått 61 x 122 cm (24 x 48 tum)