Läs mer
Nickel Electro™ Platt plastlock
Produktkod. 13191323 Handla allt Nickel-Electro Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad SW12H
Ultraljudsbad SW1H
Ultraljudsbad SW30H
Ultraljudsbad SW3H
Ultraljudsbad SW6H
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13191323
Brand: Nickel Electro™ LD12
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minska avdunstning och brus i ett ultraljudsbad. Nickel Electro™ Clifton™ Platt plastlock kräver endast konstruktion i ett stycke.
  • Konstruktion i ett stycke
  • Minskar avdunstning
  • Minskar buller
  • För användning med ultraljudsbad
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ultraljudsbad SW12H
Material Plast