Läs mer
Cole-Parmer™ Indenti-plug™ Plastskumpropp
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
35 till 45 mm
45 till 50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 80
Beskrivning
- Andningsbar, icke-absorberande, kemikaliebeständig och värmetolerant
- Skum med öppna celler har en jämn densitet
- Lämnar inga fibrer
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 35 till 45 mm |
| Kvantitet | 100/ck. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Material | Plast |
| Produkttyp | Pluggstoppare |