Läs mer
Buerkle™ Allmänna trattar PP/PE
Produktkod. 10260032 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diameter (metrisk) skaft:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polyeten
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10260032
Brand: Buerkle™ 96020140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för allmänt bruk. Buerkle™ Plasttrattar har en upphängningsögla för säker fyllning.
  • Lämplig för livsmedel
  • Finns i polyeten eller polypropen
  • Brett utbud av storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 140 mm
Diameter (metrisk) skaft 16 mm
Material Polyeten
För användning med (applikation) För livsmedel
Inkluderar Upphängningsögla
Produkttyp Tratt