Learn More
Buerkle™ Allmänna trattar PP/PE
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Diameter (metrisk) Överst:
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diameter (metrisk) skaft:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polyeten
Polypropen
Unit Size:
Varje
Description
- Lämplig för livsmedel
- Finns i polyeten eller polypropen
- Brett utbud av storlekar
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Överst | 40 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 5 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För livsmedel |
| Inkluderar | Upphängningsögla |
| Produkttyp | Tratt |