Läs mer
Buerkle™ Griffinbägare i plast med blå gradering
Produktkod. 10183515 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10183515
Brand: Buerkle™ 71220150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket transparent polypropen.
  • För olika användningsområden
  • Enl. till DIN 12331 och ISO 7056
  • Blå examen tryckt på
  • Splittersäker
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 58 mm
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Olika användningsområden i laboratoriet
Höjd (metrisk) 82 mm
Ökar 5 mL
Kvantitet 1
Typ Griffin Beaker
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN 12331/ISO 7056
skala Blå graderad skala