Läs mer
Buerkle™ Griffinbägare i plast med blå gradering
Produktkod. 10462888 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10462888 5000 mL Varje
10159261 50 mL -
17280674 25 mL -
10183515 150 mL -
10435572 500 mL -
10750773 600 mL -
10589502 1000 mL -
10287427 3000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10462888 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 71225000
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket transparent polypropen.
  • För olika användningsområden
  • Enl. till DIN 12331 och ISO 7056
  • Blå examen tryckt på
  • Splittersäker
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 203 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Olika användningsområden i laboratoriet
Höjd (metrisk) 247 mm
Ökar 500 mL
Kvantitet 1
Typ Griffin Beaker
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN 12331/ISO 7056
skala Blå graderad skala
Stil Griffin