Läs mer
Buerkle™ Griffinbägare i plast med blå gradering
Produktkod. 10589502 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10589502 1000 mL -
10159261 50 mL -
17280674 25 mL -
10183515 150 mL -
10435572 500 mL -
10750773 600 mL -
10287427 3000 mL -
10462888 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10589502 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 71221000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.51 SEK
    69.55 SEK / Paket med 1
    Save 2.96 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket transparent polypropen.
  • För olika användningsområden
  • Enl. till DIN 12331 och ISO 7056
  • Blå examen tryckt på
  • Splittersäker
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 108 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Olika användningsområden i laboratoriet
Höjd (metrisk) 148 mm
Ökar 50 mL
Kvantitet 6/Pk.
Typ Griffin Beaker
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN 12331/ISO 7056
skala Blå graderad skala