Läs mer
Buerkle™ Griffinbägare i plast med blå gradering
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För olika användningsområden
- Enl. till DIN 12331 och ISO 7056
- Blå examen tryckt på
- Splittersäker
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 43 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Olika användningsområden i laboratoriet |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Ökar | 5 mL |
| Kvantitet | 1 |
| Typ | Griffin Beaker |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |