Läs mer
DWK Life Sciences Plastslanganslutning, med silikontätning (VMQ), böjd, från PP, för GL 14 kapslar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Med hjälp av plastoliver kan till exempel en vakuumpump kopplas till en apparat via slangar.
- Böjd
- Med silikontätning (VMQ)
- Plastslanganslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 8.6 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Material | Polypropen, silikon |
| För användning med (applikation) | Anslutning av slangar; Lämplig för GL 14 skruvlock (kat. nr. 29 227 05 08) |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |