Läs mer
DWK Life Sciences Plastslanganslutning, med silikontätning (VMQ), PP komplett med skruvlock PBT, rak
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Slangar kan säkert anslutas till laboratorieapparater med plastmunstycken som skruvas på en glasgänga med ett skruvlock med hål. Plastmunstycken av PP används för lägre krav på termisk och kemisk resistans.
- Slangoliver möjliggör anslutning av slangar till laboratorieapparater
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/förpackning |
| Ledstorlek | 8.6 mm |