Läs mer
Microspec™ Inokulationsslingor av plast
Produktkod. 16674782
Change view
Volym:
1 μl
1μ L
5 μl
5μ L
10 μl
10μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Sterilitet Förpackningsstorlek
16674782 10μ L Sterila -
16654822 1 μl Icke-steril -
16664822 1μ L Sterila -
16634822 5 μl Icke-steril -
16644822 5μ L Sterila Paket med 250
16664782 10 μl Icke-steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16674782 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer A5G
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns som aseptisk tillverkad eller etylenoxidsteriliserad.
  • Inkluderar 250 plastympningsöglor
  • Aseptisk tillverkad eller etylenoxidsteriliserad
  • 200 mm längd
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 10μ L
Sterilitet Sterila
Färg Blått
Längd (metriskt) handtag 200 mm
Kvantitet 1 st
Förpackningstyp Microseal Påse
Kalibrerad Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras