Läs mer
Kautex™ HDPE, Serie 353 Industrial Jerry Can
Produktkod. 10697725
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10697725 20 L Varje
1 options
Produktkod. 10697725 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000096138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 SEK
    313.25 SEK / Paket med 1
    Save 72.75 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Naturlig
  • Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
  • Finns i naturliga eller blå färger
  • Läcksäker
  • FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Beskrivning Färg: Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 48.5 mm
Mått (L x B x H) 290 x 246 x 385 mm
Material HDPE
Produkttyp Jerry Can