Läs mer
Kautex™ Plast, Jerry Can
Produktkod. 10083084
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10083084 25 L
1 options
Produktkod. 10083084 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000086793
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Naturlig
  • Plast
  • Behållare
  • utan kepsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Färg Naturlig
Material Plast
Produkttyp Jerry Can