Läs mer
Brady™ Plast mini piktogram skyltar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
| Alternativt artikelnummer | PIC 315-TRI 50-B-7586 10 st/ark |
| Material | Plast |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| För användning med (applikation) | Används för piktogram och tomma paneler |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Tjocklek | 0.026 mm |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till 80 °C |
| Form | Triangulär |
| Visa mer |