Läs mer
Sampling Systems™ Plastpulvertrattar
Produktkod. 15819421 Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15819421
Brand: Sampling Systems™ 8023P250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa plastpulvertrattar är idealiska för att ladda pulver i fat, behållare eller fat.
  • Tillverkad av antingen PP eller HDPE
  • Sprickfri
  • Finns i en rad diameterstorlekar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 250 mm
Diameter (metrisk) skaft 50mm
Material Polypropen
Färg Vitt
För användning med (applikation) Laddar pulver i behållare