Läs mer
Buerkle™ Plastpulvertrattar
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diameter (metrisk) skaft:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av PP/PE
- För säker fyllning av pulver
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 350 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 65 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För livsmedel |