Description
- Tillverkad av PP/PE
- För säker fyllning av pulver
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Överst | 100 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 228 mL |
| Diameter (metrisk) skaft | 22 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Färg | Translucent |
| För användning med (applikation) | För livsmedel |
| Längd (metrisk) skaft | 52 mm |
| Kapacitet (engelska) | 7.71 oz. |
| Höjd (engelska) | 4.33 in. |
| Show More |