Läs mer
Buerkle™ Plastpulvertrattar
Produktkod. 11971491 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diameter (metrisk) skaft:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft unitSize
11971491 80 mm 21 mm -
10641153 100 mm 22 mm Varje
10020042 150 mm 28 mm -
10085091 253 mm 50 mm Varje
10091862 350 mm 65 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11971491 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96060080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pulvertratt för säker fyllning av behållare. 9606-0240 med finsil av fosforbrons (ej för användning med livsmedel).
  • Tillverkad av PP/PE
  • För säker fyllning av pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 80 mm
Diameter (metrisk) skaft 21 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) För livsmedel