Läs mer
Buerkle™ Plastpulvertrattar
Produktkod. p-8002443 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diameter (metrisk) skaft:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11971491
Brand: Buerkle™ 96060080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pulvertratt för säker fyllning av behållare. 9606-0240 med finsil av fosforbrons (ej för användning med livsmedel).
  • Tillverkad av PP/PE
  • För säker fyllning av pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 80 mm
Diameter (metrisk) skaft 21 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) För livsmedel